5-Amino-2-methylpyridin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 5-Amino-2-picoline, 6-Methylpyridin-3-amine, 3­Amino­6­methylpyridine, 6-Methyl-3-pyridinamine, 3­Amino­6­picoline
OR5274-25G OR5274-5G
APOSOR5274-25GEA 404 DKK
APOSOR5274-25G APOSOR5274-5G
5-Amino-2-methylpyridin 98%
5-Amino-2-methylpyridin
Formel: C₆H₈N₂
Molekylvægt: 108.14 g/mol
Smeltepunkt: 95…99 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00833389
CAS-nummer: 3430-14-6
UN nummer: 2811
ADR: 6.1 III