6-Bromo-4-chloroquinazoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR52695-25G OR52695-5G
APOSOR52695-25GEA 950 DKK
APOSOR52695-25G APOSOR52695-5G
6-Bromo-4-chloroquinazoline
6-Bromo-4-chloroquinazoline
Formel: C₈H₄BrClN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01862191
CAS-nummer: 38267-96-8