4-Chlorophenoxyacetyl chloride

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Farlig

OR52691-100G OR52691-25G OR52691-500G
APOSOR52691-100GEA 1860 DKK
APOSOR52691-100G APOSOR52691-25G APOSOR52691-500G
4-Chlorophenoxyacetyl chloride
4-Chlorophenoxyacetyl chloride
Formel: C₈H₆Cl₂O₂
Kogepunkt: 165 °C/20mmHg
Smeltepunkt: 18 °C
Massefylde: 1,37 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000727
CAS-nummer: 4122-68-3
UN nummer: 3261
ADR: 8,III

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR