Methoxyacetonitril
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5269-100G OR5269-25G OR5269-5G
APOSOR5269-100GEA 1660 DKK
APOSOR5269-100G APOSOR5269-25G APOSOR5269-5G
Methoxyacetonitril
Methoxyacetonitril
Formel: C₃H₅NO
Kogepunkt: 118…119 °C/731mmHg
Massefylde: 0,956 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001892
CAS-nummer: 1738-36-9
EINECS: 217-092-5
UN nummer: 1993
ADR: 3,III