H-Deg-OH
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR52678-1G OR52678-5G
APOSOR52678-1GEA 622 DKK
APOSOR52678-1G APOSOR52678-5G
H-Deg-OH
H-Deg-OH
Formel: C₆H₁₃NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01737173
CAS-nummer: 2566-29-2