Isovaleronitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
Isobutyl Cyanide
OR52674-100ML
OR52674-25ML
OR52674-500ML
APOSOR52674-100MLEA
2300
DKK
APOSOR52674-100ML
APOSOR52674-25ML
APOSOR52674-500ML
Isovaleronitrile
Isovaleronitrile
Formel:
C₅H₉N Molekylvægt: 83.13 g/mol Kogepunkt: 128…130 °C Smeltepunkt: –101 °C Massefylde: 0.795 g/cm³ (25 °C) Flammepunkt: 28 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00001944 CAS-nummer: 625-28-5 EINECS: 210-884-1 UN nummer: 1992 ADR: 3+6.1 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...