Dibenzofuran
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5267-100G OR5267-25G OR5267-50G
APOSOR5267-100GEA 327 DKK
APOSOR5267-100G APOSOR5267-25G APOSOR5267-50G
Dibenzofuran
Dibenzofuran
Formel: C₁₂H₈O
Kogepunkt: 287…289 °C
Smeltepunkt: 80…82 °C
Massefylde: 1,089 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 130 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004968
CAS-nummer: 132-64-9
EINECS: 205-071-3
UN nummer: 3077
ADR: 9+EHS,III