2,5-Diaminotoluene 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR52648-25G OR52648-5G OR52648-100G
APOSOR52648-25GEA 1140 DKK
APOSOR52648-25G APOSOR52648-5G APOSOR52648-100G
2,5-Diaminotoluene 98%
2,5-Diaminotoluene
Formel: C₇H₁₀N₂
Smeltepunkt: 62 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00035779
CAS-nummer: 95-70-5
EINECS: 202-442-1
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III