1,4-Bis(2-hydroxyethoxy)benzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR52632-100G OR52632-2.5KG OR52632-500G
APOSOR52632-100GEA 492 DKK
APOSOR52632-100G APOSOR52632-2.5KG APOSOR52632-500G
1,4-Bis(2-hydroxyethoxy)benzene
1,4-Bis(2-hydroxyethoxy)benzene
Formel: C₁₀H₁₄O₄
Kogepunkt: 185…200 °C/0,3mmHg
Smeltepunkt: 100…102 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002861
CAS-nummer: 104-38-1