(-)-Diisopropyl-L-malate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR52619-25G OR52619-5G
APOSOR52619-25GEA 4310 DKK
APOSOR52619-25G APOSOR52619-5G
(-)-Diisopropyl-L-malate
(-)-Diisopropyl-L-malate
Formel: C₁₀H₁₈O₅
Molekylvægt: 218.25 g/mol
Kogepunkt: 236 °C
Massefylde: 1.055 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00274300
CAS-nummer: 83541-68-8