Fmoc-N-Me-Ile-OH 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR52601-25G OR52601-5G
APOSOR52601-25GEA 785 DKK
APOSOR52601-25G APOSOR52601-5G
Fmoc-N-Me-Ile-OH 97%
Fmoc-N-Me-Ile-OH
Formel: C₂₂H₂₅NO₄
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00153389
CAS-nummer: 138775-22-1