Fmoc-Glu-OtBu 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: (S)-4-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-5-(tert-butoxy)-5-oxopentanoic acid, N-Fmoc-L-glutamic acid 1-tert-butyl ester, Fmoc-Glu-OtBu
OR52597-100G OR52597-25G
APOSOR52597-100GEA 1360 DKK
APOSOR52597-100G APOSOR52597-25G
Fmoc-Glu-OtBu 98%
Fmoc-Glu-OtBu
Formel: C₂₄H₂₇NO₆
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00065648
CAS-nummer: 84793-07-7