Fmoc-Lys(Mtt)-OH 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Nα-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-Nepsilon-(4-methyltrityl)-L-lysine, Nα-Fmoc-Nepsilon-(4-methyltrityl)-L-lysine
OR52596-5G OR52596-100G OR52596-25G
APOSOR52596-5GEA 752 DKK
APOSOR52596-5G APOSOR52596-100G APOSOR52596-25G
Fmoc-Lys(Mtt)-OH 98%
Fmoc-Lys(Mtt)-OH
Formel: C₄₁H₄₀N₂O₄
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00237166
CAS-nummer: 167393-62-6