6-Phenylimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR52594-1G OR52594-5G
APOSOR52594-1GEA 2070 DKK
APOSOR52594-1G APOSOR52594-5G
6-Phenylimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
6-Phenylimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
Formel: C₁₂H₈N₂OS
Smeltepunkt: 133 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00139592
CAS-nummer: 74630-73-2