(R)-3-Iodo-tetrahydrofuran
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR52586-1G OR52586-250MG OR52586-5G
APOSOR52586-1GEA 907 DKK
APOSOR52586-1G APOSOR52586-250MG APOSOR52586-5G
(R)-3-Iodo-tetrahydrofuran
(R)-3-Iodo-tetrahydrofuran
Formel: C₄H₇IO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD17015957
CAS-nummer: 873063-62-8