2-Di-t-butylphosphino-2',4',6'-tri-i-propyl-1,1'-biphenyl
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: t-BuXPhos
OR52584-10G OR52584-5G OR52584-25G OR52584-100G
APOSOR52584-10GEA 0 DKK
APOSOR52584-10G APOSOR52584-5G APOSOR52584-25G APOSOR52584-100G
2-Di-t-butylphosphino-2',4',6'-tri-i-propyl-1,1'-biphenyl
2-Di-t-butylphosphino-2',4',6'-tri-i-propyl-1,1'-biphenyl
Formel: C₂₉H₄₅P
Molekylvægt: 424.65 g/mol
Smeltepunkt: 148…151 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06411306
CAS-nummer: 564483-19-8