(1R,4R)-2-Oxa-5-azabicyclo[2.2.1]heptane hydrochloride 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR52583-1G OR52583-250MG OR52583-500MG
APOSOR52583-1GEA 3330 DKK
APOSOR52583-1G APOSOR52583-250MG APOSOR52583-500MG
(1R,4R)-2-Oxa-5-azabicyclo[2.2.1]heptane hydrochloride 95%
(1R,4R)-2-Oxa-5-azabicyclo[2.2.1]heptane hydrochloride
Formel: C₅H₁₀ClNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01321291
CAS-nummer: 601515-79-1