1-Chlorhexan
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR52582-250G OR52582-50G
APOSOR52582-250GEA 1370 DKK
APOSOR52582-250G APOSOR52582-50G
1-Chlorhexan
1-Chlorohexane
Formel: C₆H₁₃Cl
Kogepunkt: 133…134 °C
Smeltepunkt: –94 °C
Massefylde: 0,879 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 27 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001018
CAS-nummer: 544-10-5
EINECS: 208-859-5
UN nummer: 1993
ADR: 3,III