2-Amino-5-nitrophenol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5257-100G OR5257-25G
APOSOR5257-100GEA 789 DKK
APOSOR5257-100G APOSOR5257-25G
2-Amino-5-nitrophenol
2-Amino-5-nitrophenol
Formel: C₆H₆N₂O₃
Smeltepunkt: 198…200 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007692
CAS-nummer: 121-88-0
EINECS: 204-503-8