5-Chloro-3-nitropyrazolo[1,5-a]pyrimidine 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR52568-1G OR52568-5G OR52568-10G
APOSOR52568-1GEA 632 DKK
APOSOR52568-1G APOSOR52568-5G APOSOR52568-10G
5-Chloro-3-nitropyrazolo[1,5-a]pyrimidine 97%
5-Chloro-3-nitropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Formel: C₆H₃ClN₄O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD22415211
CAS-nummer: 1363380-51-1