H-D-Ala-OiPr·HCl
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: D-Alanine isopropyl ester hydrochloride, H-D-Ala-OiPr.HCl
OR52564-100G OR52564-25G OR52564-5G
APOSOR52564-100GEA 1810 DKK
APOSOR52564-100G APOSOR52564-25G APOSOR52564-5G
H-D-Ala-OiPr·HCl
H-D-Ala-OiPr·HCl
Formel: C₆H₁₃NO₂·HCl
Molekylvægt: 167.6 g/mol
Smeltepunkt: 85 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD17976853
CAS-nummer: 39613-92-8