2,5-Dichloranilin 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR5255-1KG OR5255-250G OR5255-5KG
APOSOR5255-1KGEA 186 DKK
APOSOR5255-1KG APOSOR5255-250G APOSOR5255-5KG
2,5-Dichloranilin 99%
2,5-Dichloranilin
Formel: C₆H₅Cl₂N
Kogepunkt: 244…251 °C
Smeltepunkt: 47…50 °C
Massefylde: 1,54 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 139 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00007667
CAS-nummer: 95-82-9
EINECS: 202-455-2
UN nummer: 3442
ADR: 6.1,II