5,7-Dichloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR52545-25G OR52545-5G
APOSOR52545-25GEA 2400 DKK
APOSOR52545-25G APOSOR52545-5G
5,7-Dichloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
5,7-Dichloropyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Formel: C₆H₃Cl₂N₃
Smeltepunkt: 75…77 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08273918
CAS-nummer: 57489-77-7