2-Cyanoethyl acrylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR52542-25G OR52542-5G
APOSOR52542-25GEA 2170 DKK
APOSOR52542-25G APOSOR52542-5G
2-Cyanoethyl acrylate
2-Cyanoethyl acrylate
Formel: C₆H₇NO₂
Kogepunkt: 180 °C/2mmHg
Massefylde: 1,07 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 124 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00013823
CAS-nummer: 106-71-8
EINECS: 203-426-7
UN nummer: 3276
ADR: 6.1,III