(4-Bromopyridin-2-yl)methanamine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR52531-1G OR52531-5G
APOSOR52531-1GEA 1500 DKK
APOSOR52531-1G APOSOR52531-5G
(4-Bromopyridin-2-yl)methanamine 95%
(4-Bromopyridin-2-yl)methanamine
Formel: C₆H₇BrN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07374903
CAS-nummer: 865156-50-9