Fmoc-trans-4-(aminomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR52526-25G OR52526-5G
APOSOR52526-25GEA 549 DKK
APOSOR52526-25G APOSOR52526-5G
Fmoc-trans-4-(aminomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Fmoc-trans-4-(aminomethyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Formel: C₂₃H₂₅NO₄
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00273480
CAS-nummer: 167690-53-1