2-(2,4-Dichlorophenoxy)propionic acid hydrazide 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR5251-10G OR5251-25G OR5251-50G
APOSOR5251-10GEA 968 DKK
APOSOR5251-10G APOSOR5251-25G APOSOR5251-50G
2-(2,4-Dichlorophenoxy)propionic acid hydrazide 97%
2-(2,4-Dichlorophenoxy)propionic acid hydrazide
Formel: C₉H₁₀Cl₂N₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00204152
CAS-nummer: 15253-89-1