2-Butyn 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR52506-25G OR52506-5G
APOSOR52506-25GEA 1960 DKK
APOSOR52506-25G APOSOR52506-5G
2-Butyn 98%
2-Butyn
Formel: C₄H₆
Kogepunkt: 27 °C
Smeltepunkt: –32 °C
Massefylde: 0,69 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: –25 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00009275
CAS-nummer: 503-17-3
EINECS: 207-962-2
UN nummer: 1144
ADR: 3,I