Bromcresol grønt
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5250-25G OR5250-5G
APOSOR5250-25GEA 1650 DKK
APOSOR5250-25G APOSOR5250-5G
Bromcresol grønt
Bromcresol grønt
Formel: C₂₁H₁₄Br₄O₅S
Smeltepunkt: 225 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005874
CAS-nummer: 76-60-8
EINECS: 200-972-8