Diacetyl
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 2,3-Butanedione
OR5248-100ML OR5248-500ML
APOSOR5248-100MLEA 439 DKK
APOSOR5248-100ML APOSOR5248-500ML
Diacetyl
Diacetyl
Formel: C₄H₆O₂
Kogepunkt: 88 °C
Smeltepunkt: –4 to –2 °C
Massefylde: 0,981 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 44476 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00008756
CAS-nummer: 431-03-8
EINECS: 207-069-8
UN nummer: 2346
ADR: 3,II