N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,5-diaminopentane 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR52427-1G OR52427-5G OR52427-25G
APOSOR52427-1GEA 523 DKK
APOSOR52427-1G APOSOR52427-5G APOSOR52427-25G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,5-diaminopentane 98%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,5-diaminopentane
Formel: C₁₀H₂₂N₂O₂
Massefylde: 0,972 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 109 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00210020
CAS-nummer: 51644-96-3
UN nummer: 2735
ADR: 8,III