2-Bromo-5-methoxybenzyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Farlig
|
Synonymer:
4-Bromo-3-(bromomethyl)anisole, 1-Bromo-2-(bromomethyl)-4-methoxybenzene
OR52426-100G
OR52426-25G
OR52426-5G
APOSOR52426-100GEA
1430
DKK
APOSOR52426-100G
APOSOR52426-25G
APOSOR52426-5G
2-Bromo-5-methoxybenzyl bromide
2-Bromo-5-methoxybenzyl bromide
Formel:
C₈H₈Br₂O Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00078664 CAS-nummer: 19614-12-1 UN nummer: 3261 ADR: 8,II |