2-Bromo-5-methoxybenzyl bromide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 4-Bromo-3-(bromomethyl)anisole, 1-Bromo-2-(bromomethyl)-4-methoxybenzene
OR52426-100G OR52426-25G OR52426-5G
APOSOR52426-100GEA 1430 DKK
APOSOR52426-100G APOSOR52426-25G APOSOR52426-5G
2-Bromo-5-methoxybenzyl bromide
2-Bromo-5-methoxybenzyl bromide
Formel: C₈H₈Br₂O
Molekylvægt: 279.96 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00078664
CAS-nummer: 19614-12-1
UN nummer: 3261
ADR: 8 II