N-Methylbiphenyl-2-amine 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR52423-1G OR52423-250MG OR52423-5G OR52423-25G
APOSOR52423-1GEA 164 DKK
APOSOR52423-1G APOSOR52423-250MG APOSOR52423-5G APOSOR52423-25G
N-Methylbiphenyl-2-amine 95%
N-Methylbiphenyl-2-amine
Formel: C₁₃H₁₃N
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00179576
CAS-nummer: 14925-09-8