Benzyl(3-oxocyclobutyl)carbamate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-Aminocyclobutanone, N-CBZ protected, Benzyl (3-oxocyclobutyl)carbamate
OR52418-10G OR52418-1G OR52418-5G
APOSOR52418-10GEA 2580 DKK
APOSOR52418-10G APOSOR52418-1G APOSOR52418-5G
Benzyl(3-oxocyclobutyl)carbamate 97%
Benzyl(3-oxocyclobutyl)carbamate
Formel: C₁₂H₁₃NO₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD13152267
CAS-nummer: 130369-36-7