2,8-Diazaspiro[4.5]decan-3-one 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR52408-250MG OR52408-1G OR52408-5G
APOSOR52408-250MGEA 557 DKK
APOSOR52408-250MG APOSOR52408-1G APOSOR52408-5G
2,8-Diazaspiro[4.5]decan-3-one 95+%
2,8-Diazaspiro[4.5]decan-3-one
Formel: C₈H₁₄N₂O
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11044206
CAS-nummer: 561314-57-6