10-Undecynoic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR52344-25G OR52344-5G
APOSOR52344-25GEA 1940 DKK
APOSOR52344-25G APOSOR52344-5G
10-Undecynoic acid
10-Undecynoic acid
Formel: C₁₁H₁₈O₂
Kogepunkt: 180 °C/15mmHg
Smeltepunkt: 40…42 °C
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00014389
CAS-nummer: 2777-65-3
EINECS: 220-471-8