2-Methyl-m-benzoesyre 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR52333-100G OR52333-25G OR52333-500G
APOSOR52333-100GEA 251 DKK
APOSOR52333-100G APOSOR52333-25G APOSOR52333-500G
2-Methyl-m-benzoesyre 98%
2-Methyl-m-benzoesyre
Formel: C₉H₁₀O₃
Smeltepunkt: 149…151 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02094039
CAS-nummer: 55289-06-0