2-tert-Butyl-1H-imidazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR52331-1G OR52331-5G
APOSOR52331-1GEA 0 DKK
APOSOR52331-1G APOSOR52331-5G
2-tert-Butyl-1H-imidazole
2-tert-Butyl-1H-imidazole
Formel: C₇H₁₂N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD16618480
CAS-nummer: 36947-69-0