4,6-Dichloroimidazo[4,5-c]pyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR52330-1G OR52330-250MG
APOSOR52330-1GEA 872 DKK
APOSOR52330-1G APOSOR52330-250MG
4,6-Dichloroimidazo[4,5-c]pyridine
4,6-Dichloroimidazo[4,5-c]pyridine
Formel: C₆H₃Cl₂N₃
Smeltepunkt: 253…254 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD09753581
CAS-nummer: 2589-12-0