2-(Aminomethyl)-5-bromopyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR52328-1G OR52328-5G
APOSOR52328-1GEA 1120 DKK
APOSOR52328-1G APOSOR52328-5G
2-(Aminomethyl)-5-bromopyridine
2-(Aminomethyl)-5-bromopyridine
Formel: C₆H₇BrN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06213858
CAS-nummer: 173999-23-0