1,3-Diphenylacetone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 1,3-Diphenylpropan-2-one, 1,3-Diphenyl-2-propanone
OR52322-100G OR52322-1KG OR52322-250G OR52322-25G
APOSOR52322-100GEA 491 DKK
APOSOR52322-100G APOSOR52322-1KG APOSOR52322-250G APOSOR52322-25G
1,3-Diphenylacetone
1,3-Diphenylacetone
Formel: (C₆H₅)CH₂C(O)CH₂(C₆H₅)
Molekylvægt: 210.28 g/mol
Kogepunkt: 330 °C
Smeltepunkt: 32…34 °C
Massefylde: 1.04 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00004795
CAS-nummer: 102-04-5
EINECS: 203-000-0