4-Amino-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-amine
OR52321-1G OR52321-25G OR52321-5G
APOSOR52321-1GEA 393 DKK
APOSOR52321-1G APOSOR52321-25G APOSOR52321-5G
4-Amino-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine 98%
4-Amino-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Formel: C₅H₄N₅I
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03787931
CAS-nummer: 151266-23-8