3-Bromo-4-nitroaniline 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR5232-25G OR5232-5G OR5232-100G
APOSOR5232-25GEA 469 DKK
APOSOR5232-25G APOSOR5232-5G APOSOR5232-100G
3-Bromo-4-nitroaniline 99%
3-Bromo-4-nitroaniline
Formel: C₆H₅BrN₂O₂
Smeltepunkt: 174…177 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07783047
CAS-nummer: 40787-96-0