(3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitril

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Advarsel

Synonymer: 3,4-Dimethoxyphenylacetonitrile, Homoveratronitrile, 3,4-Dimethoxybenzyl cyanide

OR52311-100G OR52311-500G
APOSOR52311-100GEA 524 DKK
APOSOR52311-100G APOSOR52311-500G
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitril
(3,4-Dimethoxyphenyl)acetonitril
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
Molekylvægt: 177.2
Kogepunkt: 171…178 °C/10mmHg
Smeltepunkt: 62…65 °C
Flammepunkt: 250 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001911
CAS-nummer: 93-17-4
EINECS: 202-225-1

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR