4-Bromo-2-chloropyrimidine 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR52309-1G OR52309-500MG OR52309-5G
APOSOR52309-1GEA 1180 DKK
APOSOR52309-1G APOSOR52309-500MG APOSOR52309-5G
4-Bromo-2-chloropyrimidine 95+%
4-Bromo-2-chloropyrimidine
Formel: C₄H₂BrClN₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08272196
CAS-nummer: 885702-34-1