2-Chlorcyclopentanon 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR5230-1G OR5230-5G
APOSOR5230-1GEA 502 DKK
APOSOR5230-1G APOSOR5230-5G
2-Chlorcyclopentanon 98%
2-Chlorocyclopentanone
Formel: C₅H₇ClO
Kogepunkt: 72…74 °C/12mmHg
Massefylde: 1,185 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 77 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00001410
CAS-nummer: 694-28-0