6-Chloro-1-tetralone 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Chloro-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one, 6-Chloro-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone
OR52290-1G OR52290-5G OR52290-10G
APOSOR52290-1GEA 164 DKK
APOSOR52290-1G APOSOR52290-5G APOSOR52290-10G
6-Chloro-1-tetralone 98%
6-Chloro-1-tetralone
Formel: C₁₀H₉ClO
Kogepunkt: 150 °C/0,75mmHg
Smeltepunkt: 31…32 °C
Massefylde: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD04114377
CAS-nummer: 26673-31-4