1,3-Dibromo-7-tert-butylpyrene 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR52284-1G OR52284-5G
APOSOR52284-1GEA 644 DKK
APOSOR52284-1G APOSOR52284-5G
1,3-Dibromo-7-tert-butylpyrene 97%
1,3-Dibromo-7-tert-butylpyrene
Formel: C₂₀H₁₆Br₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD22581440
CAS-nummer: 1005771-04-9