tert-Butyl-2,4-dioxopiperidine-1-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR52261-1G OR52261-5G OR52261-25G
APOSOR52261-1GEA 110 DKK
APOSOR52261-1G APOSOR52261-5G APOSOR52261-25G
tert-Butyl-2,4-dioxopiperidine-1-carboxylate
tert-Butyl-2,4-dioxopiperidine-1-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₅NO₄
Smeltepunkt: 111…112 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD10566071
CAS-nummer: 845267-78-9